Merck
M31651
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl cyanide
98%
Synonim(y):
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
Beilstein:
1099645
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
tw
242-243 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend