Merck
W237507
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
≥98%, FG
Synonim(y):
Malonic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
W237507-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
10 KG
1230,00 zł
25 KG
2820,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W237507-SAMPLE
220,00 zł
1 KG
345,00 zł
10 KG
1230,00 zł
25 KG
2820,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer FEMA:
2375
Beilstein:
774687
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2106
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.490
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
5.52 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
gęstość
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Diethyl malonate is an active methylene compound that can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
Zastosowanie
  • Synthesis and biological activities of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous cannabinoid receptor ligand.: This study by Suhara et al. focuses on the synthesis of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous ligand for cannabinoid receptors. The research highlights the utilization of diethyl malonate in the synthesis process, emphasizing its importance in creating biologically active compounds with potential therapeutic applications in modulating cannabinoid receptor activity (Suhara et al., 2001).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 818-818 (1997)
Hua Li et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 29(8), 581-590 (2010-07-28)
This article describes a very simple route for synthesizing novel lipophilic phosphonate bis(t-bu-SATE) prodrugs of acyclic cyclopentenylated nucleosides such as adenine 17 and cytosine 18. The key intermediate 6 was constructed via a ring-closing metathesis of compound 5, which could
Lian Jin Liu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 30(10), 784-797 (2011-10-05)
Novel 5'-norcarbocyclic adenosine phosphonic acid analogues with 6'-electropositive moiety such as spirocyclopropane were designed and synthesized from the commercially available diethylmalonate 5. Regioselective Mitsunobu reaction proceeded in the presence of an allylic functional group at a low reaction temperature in
Shigeyuki Yamada et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(9), 1442-1449 (2007-04-28)
The addition of heteroaromatic lithium reagents 2 to a THF solution of perfluorocyclopentene (1) provided preferentially the corresponding monosubstituted products 5, while the addition of 1 to 2 effectively gave the 1,2-disubstituted products 6 in good to excellent yields. The