Kluczowe dokumenty
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Synonim(y):
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Wzór liniowy:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
210-030-8
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
210-215 °C
rozpuszczalność
20 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3