Przejdź do
8.05333
Lauric acid
for synthesis
Synonim(y):
Lauric acid, Dodecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
167,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
205-582-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
167,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
250 °C
potency
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
transition temp
flash point 176 °C
density
0.883 g/cm3 at 50 °C
bulk density
490 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1580Y000147461609
Lauric acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001474
Lauric acid
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
density
0.883 g/cm3 at 50 °C
density
-
density
-
density
-
mp
43-45 °C
mp
-
mp
-
mp
43-46 °C
bp
299 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
autoignition temp.
250 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lauric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
348.8 °F
flash_point_c
176 °C