Kluczowe dokumenty
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
Synonim(y):
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
203-109-3
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
crystals
siła działania
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tw
350 °C/1013 hPa
mp
34 °C
temp. przejścia
flash point 180 °C
rozpuszczalność
<10 mg/L
gęstość
1.109 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
Klucz InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C