Kluczowe dokumenty
65092-M
Sigma-Aldrich
Gram Stain Set
Synonim(y):
bacteria
About This Item
Kod UNSPSC:
41116121
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Poziom jakości
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
HARLECO® Complete bacterial staining kit (4 x 500mL) containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For use in Gram staining of bacteria.
Komponenty
Complete kit containing crystal violet, iodine, decolorizer and safranin stain.
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Thyroid