6.18752
Dwusiarczek węgla
Synonim(y):
Carbon disulfide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.67 (vs air)
temp. samozapłonu
212 °F
granice wybuchowości
50 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
gęstość
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Klucz InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Uproszczonasynteza pochodnych tetrahydrochinoliny zawierających ditiokarbaminian poprzez jednopotową sekwencyjną reakcję wieloskładnikową...: Badania te omawiają uproszczoną metodę syntezy pochodnych tetrahydrochinoliny z ditiokarbaminianem, proces z udziałem dwusiarczku węgla, z zastosowaniami w opracowywaniu nowych jednostek chemicznych (Senapati et al., 2024).