580551
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
Tautomycin, CAS 109946-35-2, is a potent inhibitor of protein phosphatase 1, 2A, and smooth muscle endogenous phosphatase (IC₅₀ = 1 nM, 10 nM, and 6 nM, respectively). Mixture of two isomers.
Synonim(y):
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
lyophilized (thin film)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
protect from light
rozpuszczalność
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38+,41+/m0/s1
Klucz InChI
RFCWHQNNCOJYTR-IRCAEPKSSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PP1
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
From Catalog:
Desc. Field- removed ". . .and useful for studies involving protein phosphorylation"
- removed ". . .or phorbol dibutyrate binding. Does not activate protein kinase C or inhibit myosin light chain kinase"
Inne uwagi
Mitsuhashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.287, 328.
Kikuchi, K., et al. 1999. Int. J. Mol. Med.4, 395.
Sheppeck, J.E., et al. 1997. J. Org. Chem.62, 387.
Sugiyama, Y., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 3.
Gong, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14662.
Suganuma, M., et al. 1992. Toxicon30, 873.
MacKintosh, C. and Klumpp, S. 1990. FEBS Lett.277, 137.
Magae, J., et al. 1989. J. Antibiot.42, 1290.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3