Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
LBQ657, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -35 to -27°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CCC(N[C@H](CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)C[C@H](C(O)=O)C)=O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-15(22(27)28)13-19(23-20(24)11-12-21(25)26)14-16-7-9-18(10-8-16)17-5-3-2-4-6-17/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,19+/m1/s1
InChI key
DOBNVUFHFMVMDB-BEFAXECRSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Bone,Kidney, Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?