Kluczowe dokumenty
574776
Sigma-Aldrich
Swinholide A, Theonella swinhoei
A dimeric dilactone macrolide that is cytotoxic to a variety of cancer cell lines in vitro.
Synonim(y):
Swinholide A, Theonella swinhoei
Wybierz wielkość
10 μG
1030,00 zł
1030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
1030,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78H132O20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1389.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
1030,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
colorless
rozpuszczalność
acetone: soluble
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H](C[C@@H](C[C@@H]1C)OC)CC[C@@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\C(=C\C[C@@H](C[C@H]3O[C@H](C[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]([C@H](OC(=O)\C=C\C(=C\C[C@@H](C[C@H]5O[C@H](C[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]2C)O)O)C)OC)CC=C5)O)\C)[C@H]([C@@H](O)[C@H](CC[
InChI
1S/C78H132O20/c1-45-23-29-57(79)37-59-19-17-21-61(95-59)41-71(91-15)52(8)68(82)44-70(84)54(10)78(56(12)76(88)48(4)28-32-64-40-66(90-14)36-50(6)94-64)98-74(86)34-26-46(2)24-30-58(80)38-60-20-18-22-62(96-60)42-72(92-16)51(7)67(81)43-69(83)53(9)77(97-73(85)3
Klucz InChI
RJVBVECTCMRNFG-ANKJNSLFSA-N
Opis ogólny
Dimeryczny makrolid dilaktonowy wyizolowany z morskiej gąbki Theonella swinhoei. Działa cytotoksycznie na różne linie komórek nowotworowych in vitro. Zaburza cytoszkielet aktyny poprzez sekwestrację dimerów aktyny o stechiometrii wiązania 1:1 i szybkie odcinanie F-aktyny. Posiada również aktywność przeciwgrzybiczą.
Dimeryczny makrolid dilaktonu, który jest cytotoksyczny dla różnych linii komórek nowotworowych in vitro. Zaburza cytoszkielet aktyny poprzez sekwestrację dimerów aktyny o stechiometrii wiązania 1:1 i szybkie odcinanie F-aktyny. Posiada również właściwości przeciwgrzybicze.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
Zaburza cytoszkielet aktyny.
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Saito, S.Y., et al. 1998. J. Biochem. (Tokyo) 123, 571.
Bubb, M.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 3463.
Kobayashi, M., et al. 1994. Chem. Pharm. Bull. 42, 19.
Doi, M., et al. 1991. J. Org. Chem. 56, 3629.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3