Przejdź do
L5288
Latrunculin B
from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid, actin polymerization inhibitor
Synonim(y):
LAT-B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H29NSO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Latrunculin B from Latruncula magnifica, ≥80% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
mol wt
395.5
solubility
ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]3CSC(=O)N3)OC(=O)C=C(C)CCC=C1
InChI
1S/C20H29NO5S/c1-13-5-3-4-6-14(2)9-18(22)25-16-10-15(8-7-13)26-20(24,11-16)17-12-27-19(23)21-17/h3,5,9,13,15-17,24H,4,6-8,10-12H2,1-2H3,(H,21,23)/b5-3-,14-9-/t13-,15-,16-,17+,20-/m1/s1
InChI key
NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
General description
Latrunculin B is a macrocyclic toxin, which is produced by Latruncula magnifica.
Application
Latrunculin B from Latruncula magnifica has been used for actin depolymerisation in various experiments. It has also been used as a component in bone marrow-derived dendritic cell (BMDC) complete medium, to study the formation of tubules from phagosomes in dendritic cells.
Biochem/physiol Actions
Latrunculin B inhibits actin polymerization in vitro. Latrunculin B disrupts microfilament-mediated processes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
428020L5163428021
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
waxy solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
395.5
mol wt
-
mol wt
421.6
mol wt
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL, methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)