Kluczowe dokumenty
572201
Millipore
Streptozotocin
An N-nitroso-containing diabetogenic compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against Gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells.
Synonim(y):
Streptozotocin, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15N3O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Aby zapytać o ten produkt 572201, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white to pale yellow
rozpuszczalność
water: soluble
ślady kationów
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(N=O)(C)C(=O)N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)O
InChI
1S/C8H15N3O7/c1-11(10-17)8(16)9-4-6(14)5(13)3(2-12)18-7(4)15/h3-7,12-15H,2H2,1H3,(H,9,16)/t3-,4-,5-,6-,7+/m1/s1
Klucz InChI
ZSJLQEPLLKMAKR-GKHCUFPYSA-N
Opis ogólny
An N-nitroso-containing compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells. A diabetogenic agent.
An N-nitroso-containing diabetogenic compound that acts as a nitric oxide donor in pancreatic islets. An antibiotic effective against Gram-negative bacteria. Causes DNA alkylation and DNA strand breaks in pancreatic islet cells.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Rekonstytucja
Unstable in solution; reconstitute just prior to use. Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Kroncke, K.D., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler376, 179.
Kwon, N.S., et al. 1994. FASEB J.8, 529.
Rasschaert, J., et al. 1992. Endocrinology130, 3522.
Bennett, R.A. and Pegg, A.E. 1981. Cancer Res.41, 2786.
Yamamoto, H., et al. 1981. Nature294, 284.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qin Jiang et al.
The Journal of clinical investigation, 130(7), 3833-3847 (2020-04-29)
Diabetic retinopathy (DR) is the leading cause of blindness in working-age adults. Vascular pericyte degeneration is the predominant clinical manifestation of DR, yet the mechanism governing pericyte degeneration is poorly understood. Circular RNAs (circRNAs) play important roles in multiple biological
Zhongkun Ren et al.
Molecular medicine reports, 21(6), 2475-2483 (2020-04-03)
Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is beneficial for inhibiting dyslipidemia and reducing hyperlipidemic risk. The purpose of the present study was to investigate the glycolipid regulatory effects and potential mechanisms of EGCG in a high‑fat diet and streptozotocin‑induced type 2 diabetes mellitus (T2DM) mouse model.
Dezhi Chen et al.
Molecular medicine reports, 23(2) (2020-12-15)
Diabetic cardiomyopathy (DCM) is one of the primary complications of the cardiovascular system due to diabetes‑induced metabolic injury. The present study investigated the autophagy‑associated regulatory mechanisms of long non‑coding RNAs in cardiac pathological changes in diabetes mellitus (DM). Streptozotocin (STZ)‑induced