Przejdź do
A21207
3-Acetylpyridine
98%
Synonim(y):
Methyl 3-pyridyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
908,00 zł
681,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-496-7
Beilstein/REAXYS Number:
107751
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W342408A21002196320
description
98%
description
≥98%, FG
description
≥99%
description
98%
assay
98%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
-
bp
220 °C (lit.)
bp
220 °C (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
bp
208-210 °C/748 mmHg (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
mp
57-62 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Acetylpyridine
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should item A21207, 3-Acetylpyridine, be reconstituted?
    1 answer
    1. This product is slightly soluble in chloroform and methanol. It is also soluble in hot water.