Przejdź do
A7413
Alloxan monohydrate
98%
Synonim(y):
2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, 2,4,5,6-Tetraoxypyrimidine, 5,6-Dioxyuracil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2N2O4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4573597
Assay:
98%
Form:
powder or crystals
232,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
mp
255 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: may be hazy yellow
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C4H2N2O4.H2O/c7-1-2(8)5-4(10)6-3(1)9;/h(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChI key
DSXMTJRUNLATRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Alloxan monohydrate can be used as a reactant
  • To produce the purple dye murexide.
  • In the synthesis of flavins via condensation with 1,2-diamines.
It can also be used to catalyze the formation of superoxide free radicals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
100188737135D15405
description
98%
description
97%
description
96%
description
technical grade, 90%
assay
98%
assay
97%
assay
96%
assay
90%
solubility
H2O: may be hazy yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
-
form
solid
form
powder
mp
255 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
305-310 °C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?