Przejdź do
C2488
Citrate Buffer Solution, 0.09 M
Synonim(y):
Citric Acid Buffer Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Contains 1% chloroform, pH 4.8 at 25 °C.
form
solution
concentration
0.09 M
pH
4.8 (25 °C)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
General description
Citrate Buffer Solution, 0.09 M, is a high-quality biochemical buffer solution commonly employed in various research applications. Its applications include use in acid phosphatase reactions alongside p-nitrophenyl phosphate (pNPP) enzyme substrate. Citrate Buffer is also used for the isolation of RNA from cells and tissues.[1] In addition, it is also used as a background electrolyte for separating sulfonamides utilizing capillary zone electrophoresis. With its superior buffering capacity and ability to maintain a stable pH, Citrate Buffer Solution, 0.09 M is an excellent choice for any researcher in need of reliable performance.
Application
Citrate Buffer Solution, 0.09 M has been used as a heat-induced antigen retriever on formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections during immunohistochemistry (IHC) experiments.[2][3] It has also been used in the preparation of hybridization solutions for fluorescence in situ hybridization (FISH) procedures.[4]
Other Notes
Unit definition: One unit of acid phosphatase will hydrolyze 1.0 μmole of p-nitrophenyl phosphate per, minute at pH 4.8 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5244P3619T0449
concentration
0.09 M
concentration
0.1 M
concentration
1.0 M
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
4.8 (25 °C)
pH
7.5 (25 °C)
pH
7.4 (25 °C)
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?