Kluczowe dokumenty
563080-M
Millipore
Salinomycin
Salinomycin reduces the proportion of cancer stem cells(CSC) by >100-fold relative to paclitaxel, a commonly used breast cancer chemotherapeutic drug.
Synonim(y):
Salinomycin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.00
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 10 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
Klucz InChI
YPZYGIQXBGHDBH-UZHRAPRISA-N
Opis ogólny
Salinomycin reduces the proportion of cancer stem cells(CSC) by >100-fold relative to paclitaxel, a commonly used breast cancer chemotherapeutic drug. Treatment of mice with salinomycin inhibits mammary tumor growth in vivo and induces increased epithelial differentiation of tumor cells. In addition, global gene expression analyses show that salinomycin treatment results in the loss of expression of breast CSC genes previously identified by analyses of breast tissues isolated directly from patients.
Ostrzeżenie
Toxicity: Toxic (F)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Gupta, P.B., et al. 2009. Cell.138, 1.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3