Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 958,00 zł |
Informacje o tej pozycji
958,00 zł
biological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
480.64
solubility
water: soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)CC)C[C@H]4NCCc5c4cc(c(c5)OC)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1
InChI
1S/C29H40N2O4/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3/t18-,21-,24+,25-/m0/s1
InChI key
AUVVAXYIELKVAI-CKBKHPSWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay - |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| biological source plant | biological source plant | biological source plant | biological source - |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 480.64 | mol wt 190.2 | mol wt 272.3 | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?