Przejdź do
S4526
Salinomycin
from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC), powder, MDRP-1 inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H70O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
751.00
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
258-290-1
Assay:
≥98% (HPLC)
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salinomycin, from Streptomyces albus, ≥98% (HPLC)
biological source
Streptomyces albus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
mp
112.5-113.5 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H]([C@H]1CC[C@H](C)[C@@H](O1)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](CC)[C@H]2O[C@@]3(O[C@@]4(CC[C@](C)(O4)[C@H]5CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O5)[C@H](O)C=C3)[C@H](C)C[C@@H]2C)C(O)=O
InChI
1S/C42H70O11/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47)/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-/m0/s1
InChI key
KQXDHUJYNAXLNZ-XQSDOZFQSA-N
General description
Chemical structure: polyether
Application
Salinomycin was used as a standard in the development of LC-MS/MS method for detection of residual coccidiostats in egg and muscle samples.[1] It was used to screen out CD44+CD24- mesenchymal-like subpopulation within breast carcinomas.[2]
Biochem/physiol Actions
Salinomycin produced by Streptomyces albus is a carboxylic polyether ionophore with antibiotic and anti-cancer properties. It induces cell death in some types of cancer cells such as breast, lung, gastric cancer, leukemia and osteosarcoma. Salinomycin inhibits multidrug resistance protein 1 and induces apoptosis by the generation of reactive oxygen species that cause DNA damage and inactivation of Stat3.[3][4] Use of salinomycin as antibiotic results in lowered spermatozoa count and motility and decreased steroidogenesis in mice.[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V363994675V0627
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Streptomyces albus
biological source
Streptomyces sp.
biological source
-
biological source
-
antibiotic activity spectrum
neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
mp
112.5-113.5 °C (lit.)
mp
-
mp
187-190 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salinomycin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)