Kluczowe dokumenty
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Synonim(y):
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Wybierz wielkość
5 G
1230,00 zł
1230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.11 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
1230,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 kwietnia 2026Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2