528244
Platensimycin, Streptomyces sp.
A cell-permeable Streptomyces-derived antibiotic that exhibits broad-spectrum Gram-positive antibacterial activity by selectively targeting the elongation condensing enzyme FabF.
Synonim(y):
Platensimycin, Streptomyces sp.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥93% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
tan
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C24H27NO7/c1-22(7-6-17(28)25-18-14(26)4-3-13(19(18)29)21(30)31)16(27)5-8-24-10-12-9-15(20(22)24)32-23(12,2)11-24/h3-5,8,12,15,20,26,29H,6-7,9-11H2,1-2H3,(H,25,28)(H,30,31)/t12-,15+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
CSOMAHTTWTVBFL-OFBLZTNGSA-N
Opis ogólny
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Wang, J., et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 7612.
Singh, S.B., et al. 2006. J. Am. Chem. Soc.128, 11916.
Wang, J., et al. 2006. Nature441, 358.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3