Przejdź do
616249
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Synonim(y):
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D3H6O2N3 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
10 610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
292 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
485446333786900525
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
assay
99% (CP)
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)