516106
Penicillin/Streptomycin, 100X, Tissue Culture Grade
A mixture of penicillin and streptomycin, supplied as 100X concentrated. Sterilized by γ-irradiation.
Synonim(y):
Penicllin G Sodium Salt, Streptomycin Sulfate
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A mixture of penicillin and streptomycin, supplied as 100X concentrated. Sterilized by γ-irradiation. Spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria.
A mixture of penicillin and streptomycin, supplied as 100X concentrated. Sterilized by γ-irradiation. Spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria. When reconstituted in 20 ml of sterile deionized water contains 10,000 units/ml Penicillin G and 10 mg/ml. Streptomycin Sulfate.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C or for up to 2 weeks at 4°C.
Reconstitute with 20 ml sterile, dH₂O to obtain a solution containing 10,000 units/ml penicillin G and 10 mg/ml streptomycin sulfate.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3