Przejdź do
P7794
Penicillin G potassium salt
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Penicillin G potassium salt
Synonim(y):
Benzylpenicillin potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
108,00 zł
10000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
100000000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17KN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.48
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34010400
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.76
EC Number:
204-038-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3832841
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Penicillin G potassium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
potency
1440-1680 units per mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
SMILES string
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChI key
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Penicillin G acts by inhibiting cell wall synthesis through binding to penicillin binding proteins (PBPs), inhibiting peptidoglycan chain cross-linking.
Antimicrobial spectrum: This product is active against gram-positive and gram-negative bacteria.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Disclaimer
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The potassium salt is soluble in H2O at 100 mg/mL.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46609P8721PHR2640
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
product line
BioReagent
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penicillin G potassium salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. ¿A qué temperatura debe de almacenarse este producto en polvo y por cuánto tiempo es estable?
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature. Concerning expiration, this product is assigned a product retest date. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p7794#product-documentation
      Helpful?
  2. Is the reported potency for P7794 Penicillin G potassium salt based on the anhydrous/dried form, or is it based on an as-it-is basis? Also, what does the "S" signify in U/mgS for the reported potency results?
    1 answer
    1. The potency test is reported on an "as is" basis. The "S" in U/mgS stands for unit per milligram solid.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review