Merck
11074440001
Roche
Penicylina-streptomycyna
suitable for cell culture, lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution), non-sterile; 0.2 μm filtered, sufficient for 20 mL
Synonim(y):
antybiotyk
Wybierz wielkość
20 ML
545,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 ML
545,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile; 0.2 μm filtered
Poziom jakości
Formularz
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
zastosowanie
sufficient for 20 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
metody
cell culture | mammalian: suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cytotoxic concentration: 10,000 IU/ml penicillin, 20 mg/ml streptomycin
Penicillin (Penicillin G) inhibits bacterial growth by inhibiting peptidoglycan synthesis. Streptomycin belongs to the family of aminoglycoside antibiotics, and inhibits bacterial growth by inhibiting protein synthesis. Penicillin-Streptomycin is used for the prevention and elimination of bacterial contaminants in cell culture.
Penicillin G, sodium salt; streptomycin sulfate
Sensitive organisms:
  • Gram-positive bacteria (penicillin)
  • Gram-negative bacteria (streptomycin)
  • Stability:Penicillin: 3 days
  • Streptomycin: 3 days in media at +37 °C
Zastosowanie
Penicillin-Streptomycin has been used for the prevention and elimination of bacterial contaminants in cell culture.[1][2]
Postać fizyczna
Lyophilizate, 50,000 U/ml penicillin G and 50 mg/ml streptomycin (as sulfate) in 0.9% NaCl
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: 100 IU/ml penicillin
100 μg/ml streptomycin
Rekonstytucja
Dissolve in 20mL distilled water.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Zurlo et al.
International journal of oncology, 59(2) (2021-07-20)
In the development of novel and more effective anticancer approaches, combined treatments appear to be of great interest, based on the possibility of obtaining relevant biological or therapeutic effects using lower concentrations of single drugs. Combination therapy may prove to
Selective BRAF inhibition decreases tumor-resident lymphocyte frequencies in a mouse model of human melanoma
Hooijkaas A, et al.
Oncoimmunology, 1(5), 609-617 (2012)
Lysozyme and penicillin inhibit the growth of anaerobic ammonium-oxidizing planctomycetes.
Hu Z, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 79(24), 7763-7769 (2013)
Ali Can Sahillioglu et al.
Cancer immunology research, 9(9), 999-1007 (2021-07-02)
Adoptive transfer of genetically modified or donor-derived T cells can efficiently eradicate human tumors but is also frequently associated with major toxicity. There are several switches that can be used to kill the infused cell pool in the case of
Disease relevant modifications of the methylome and transcriptome by particulate matter (PM2.5) from biomass combustion
He?elbach K, et al.
Epigenetics, 1-14 (2017)