Kluczowe dokumenty
5.08505
Sigma-Aldrich
A-803467
Synonim(y):
A-803467, Sodium Channel Type 1.8 (Nav1.8) blocker, A-803467, A 803467, A803467
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
8 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Klucz InChI
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A voltage gated sodium channel type 1.8 (Nav1.8) pore blocker. Potently blocks tetrodotoxin-resistant currents (IC50) = 140 nM) and the generation of spontaneous and electrically evoked action potentials in vitro in rat dorsal root ganglion neurons. In recombinant cell lines, A-803467 potently blocked human Nav1.8 (IC50 = 8 nM) and was >100-fold selective vs. human Nav1.2, Nav1.3, Nav1.5, and Nav1.7 (IC50 values ≥ 1 µM).
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Nav1.8
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Jarvis, M. F. et al. 2007. Proc. Natl. Acad. Sci. USA104, 8520.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3