Merck
5.08510
ZD 7288
Synonim(y):
Chlorek 4-(N-etylo-N-fenyloamino)-1,2-dimetylo-6-(metyloamino)pirymidyniowy, Zeneca, bloker kanału HCN, ZD 7288, ZD-7288, ZD7288
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
water: 100 mM
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.[n]1([c](cc(nc1C)N(CC)c2ccccc2)=NC)C
InChI
1S/C15H20N4.ClH/c1-5-19(13-9-7-6-8-10-13)15-11-14(16-3)18(4)12(2)17-15;/h6-11H,5H2,1-4H3;1H
InChI key
DUWKUHWHTPRMAP-UHFFFAOYSA-N
General description
ZD7288 jest silnym blokerem HCN kanałów aktywowanych hiperpolaryzacją cyklicznych nukleotydów (kanałów HCN) w sercu i tkance mózgowej. Ostatnio wykazano, że blokuje również prądy Na+ w neuronach DRG i komórkach HEK293 transfekowanych plazmidami Na(v)1.4. W eksperymentach z zaciskami napięciowymi wykazano, że zmniejsza Ih w sposób zależny od czasu i stężenia (IC50 = 2 mM). Sugeruje się, że zachowuje się jak lipofilowy czwartorzędowy kation, który może przenikać do wnętrza komórki, blokując kanały Ih w stanie zamkniętym.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Kanał HCN
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c