Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10Cl3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.60
UNSPSC Code:
41121801
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1c(cc(cc1c2c(nc(cc2)C(=O)NC)N)Cl)Cl
InChI
1S/C13H10Cl3N3O/c1-18-13(20)10-3-2-7(12(17)19-10)8-4-6(14)5-9(15)11(8)16/h2-5H,1H3,(H2,17,19)(H,18,20)
InChI key
HPIUHDCRVYDAEJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
In humans, PF-01247324 [6-amino-5-(2, 3, 5-trichloro-phenyl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide] prevents native tetrodotoxin-resistant (TTX-R) currents in dorsal root ganglion (DRG) neurons.
PF-01247324 is an orally bioavailable, selective and potent NaV1.8 channel blocker that inhibits that exhibits analgesic efficacy in rodent behavioral models of pain.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?