253300
Deltamethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
Synonim(y):
(S)-α-Cyano-3-fenoksybenzylo(1R)- cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan
About This Item
Polecane produkty
opis
Merck USA index - 14, 2883
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC(=C[C@H]1[C@H](C1(C)C)C(=O)O[C@@H](c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)Br
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Klucz InChI
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
protein phosphatase 2B
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup