Kluczowe dokumenty
506163
Sigma-Aldrich
Inhibitor kinazy p38 MAP VIII
The p38 MAP Kinase Inhibitor VIII, also referenced under CAS 321351-00-2, controls the biological activity of p38 MAP Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
(4-((2-amino-4-bromofenylo)amino)-2-chlorofenylo)-(2-metylofenylo)metanon
Wybierz wielkość
5 MG
617,00 zł
617,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
617,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16BrClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
617,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
ethanol: 15 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cc(c(cc1)Nc2cc(c(cc2)C(=O)c3c(cccc3)C)Cl)N
InChI
1S/C20H16BrClN2O/c1-12-4-2-3-5-15(12)20(25)16-8-7-14(11-17(16)22)24-19-9-6-13(21)10-18(19)23/h2-11,24H,23H2,1H3
Klucz InChI
HDCLCHNAEZNGNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek związek aminobenzofenonowy, który działa jako silny inhibitor ukierunkowany na kieszeń wiążącą ATP przeciwko p38α i p38β2 (odpowiednio 82% i 93% inhibicji przy 1 µM inhibitora; IC50 inhibicji p38α = 40 nM) z niewielką aktywnością wobec panelu 57 innych kinaz, w tym p38γ, p38δ, Erk1/2 i JNK1. Wykazano, że hamuje indukowaną przez LPS produkcję cytokin w ludzkich PBMC in vitro i wykazuje skuteczność in vivo zarówno w ostrych, jak i przewlekłych mysich modelach zapalenia skóry.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Ottosen, E.R., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 5651.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1