Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 927,00 zł |
Informacje o tej pozycji
927,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 czerwca 2026Szczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 4.5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2c(c(cc(c2O)Cl)Cl)Cl)c1c(c(cc(c1O)Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C12H4Cl6O4S/c13-3-1-5(15)9(19)11(7(3)17)23(21,22)12-8(18)4(14)2-6(16)10(12)20/h1-2,19-20H
InChI key
AKUKHICVNCCQHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 4.5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility ethanol: 15 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor kinazy p38 MAP IV
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 506153-10MG | 04055977272239 |