Kluczowe dokumenty
5.05767
Sigma-Aldrich
GSK-3beta Inhibitor XXVII, CESI
Synonim(y):
2-(3-chloro-4-hydroksyfenylo)-8-(1,1-dioksoizotiazolidyn-2-ylo)-3-hydroksy-6-metylo-4H-chromen-4-on
Wybierz wielkość
10 MG
860,00 zł
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16ClNO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.85
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥96% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 50 mg/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC2=C(C(=C1)N3CCCS3(=O)=O)OC(=C(C2=O)O)C4=CC(=C(C=C4)O)Cl
Opis ogólny
A cell-permeable, 3-hydroxychromone derived compound that acts as a selective and reversible inhibitor of GSK-3β (IC50<100 nM). Shown to increase phosphorylation at Ser9. Does not show any inhibitory effect on a panel of 15 other protein kinases, including AMPK and Akt. By blocking GSK-3β activity, it acts as a positive regulator of b-catenin signaling. Does not affect the viability or the growth rate of 3T3-L1 preadipocytes, however, it significantly reduces their differentiation into adipocytes (˜ 50 to 100 nM). Exerts anti-adipogenic activity by down-regulating C/EBPa and PPARg. Shown to reduce adipocyte size and diminish weight gain in diet-induced obese mice without affecting their daily food intake.
Działania biochem./fizjol.
Cell permeable: yes
Primary Target
GSK3b
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
S. Lee et al. 2013, Biochemical Pharmacology85, 965.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3