Dokumenty
5.05026
Sigma-Aldrich
DNQX Disodium Salt
Synonim(y):
DNQX Disodium Salt, AMPA Glutamate Receptor Antagonist, DNQX, Kainate Glutamate Receptor Antagonist, DNQX
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H2N4Na2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark brown
rozpuszczalność
H2O: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14)
Klucz InChI
RWVIMCIPOAXUDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A potent competitive antagonist selective for AMPA/kainate glutamate receptors (IC50 = 0.19-1.66 µM and 0.35 µM for AMPA and GluK2 receptors, respectively). Routinely used as a tool to distinguish the role of neurotransmissions mediated by AMPA/kainate and NMDA receptors in studying brain functions and disorders.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
AMPA
Secondary Target
GluK2
Target IC50: 0.19 to 1.66 uM
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Inne uwagi
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
Honor, T., et al. 1998. Science.241, 701.
Watkins, J., et al. 1990. Adv. Exp. Med. Biol.268, 49.
Davies, S., et al. 1990. Int. Rev. Neurobiol.32, 28.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3