Przejdź do
C127
CNQX
≥98% (HPLC), AMPA/kainate glutamate receptor antagonist, solid
Synonim(y):
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, FG-9065
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
703,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.15
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
703,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CNQX, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
InChI key
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Application
CNQX has been used:
  • as an α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA)/kainate blocker to study its effects on cytoneme formation in pluripotent embryonic stem cells (pESCs)[1]
  • glutamate blocker to reduce the synaptic input during current-clamp recordings in central antennal lobe neurons[2]
  • as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor blocker to study its effects on the heart rate in rats[3]
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive AMPA/kainate glutamate receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C239C3118D0540
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
CPNQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3118
CPNQ
DNQX ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
D0540
DNQX
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
orange to red
color
brown
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CNQX
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C127-50MG04061833467251
C127-5MG04061832089621
C127-25MG04061833467244