Kluczowe dokumenty
5.04914
Sigma-Aldrich
CNQX
Synonim(y):
6-cyjano-7-nitrochinoksalino-2,3-dion, 6-cyjano-2,3-dihydroksy-7-nitrochinoksalina
Wybierz wielkość
10 MG
767,00 zł
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
767,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H4N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white to yellow
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc2[nH][c]([c]([nH]c2cc1C#N)=O)=O
InChI
1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Klucz InChI
RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silny i konkurencyjny antagonista receptorów AMPA/kainowych (Ki = 0,6-2,11 µM dla GluA1-4 iKi = 1,3-5,3 µM dla różnych podtypów receptorów kainowych) oraz negatywny modulator allosteryczny w miejscu wiązania glicyny receptora NMDA. Szeroko stosowany do oceny funkcjonalnej roli neurotransmisji, w której pośredniczą receptory glutaminianu, zarówno w normalnych, jak i nieprawidłowych funkcjach mózgu.
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest specyficzna dla partii ze względu na zmienną zawartość wody.
Działania biochem./fizjol.
Cel drugorzędny
Kainate
DoceloweKi: 0,6-2,11 →M dla GluA1-4 i Ki
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Inne uwagi
Lee, S., et al. 2010. J. Neurophysiol.103, 1728.
King, A., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 375.
Long, S. et al. 1990. Br. J. Pharmacol.100, 850.Harris, K., et al. 1989. Brain Res.5, 185Honore, T., et al. 1988. Science.241, 701.Birch, P., et al. 1988. Eur. J. Pharmacol.156, 177.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3