Przejdź do
S106
SR-95531
≥98% (HPLC), GABAA receptor antagonist , powder
Synonim(y):
2-(3-Carboxypropyl)-3-amino-6-(4 methoxyphenyl)pyridazinium bromide, Gabazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18BrN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.23
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SR-95531, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
[Br-].COc1ccc(cc1)-c2ccc(N)[n+](CCCC(O)=O)n2
InChI
1S/C15H17N3O3.BrH/c1-21-12-6-4-11(5-7-12)13-8-9-14(16)18(17-13)10-2-3-15(19)20;/h4-9,16H,2-3,10H2,1H3,(H,19,20);1H
InChI key
GFZHNFOGCMEYTA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SR-95531 is a specific GABAA receptor antagonist that does not affect GABA-transaminase or glutamate-decarboxylase activities.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors and GABAC Receptors pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0607SML0917PZ0285
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)