Kluczowe dokumenty
SAB4200721
Anti-GABA antibody, Mouse monoclonal
clone GB-69, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Mysi anty-kwas gamma-aminomasłowy
Wybierz wielkość
1940,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1940,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GB-69, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, monkey, frog, mouse, human, gerbil
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human pancreatic tumor AsPC1 cell line
immunohistochemistry: 1-2.5 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human brain and/or cerebellum sections
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
rhesus monkey ... Gabra1(574302)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot-blot
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)