Kluczowe dokumenty
07-496-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko mieloperoksydazie
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mieloperoksydaza, łańcuch ciężki mieloperoksydazy
Wybierz wielkość
100 μG
2340,00 zł
2340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2340,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPO(4353)
Opis ogólny
Mieloperoksydaza (EC 1.11.2.2; UniProt P05164) jest kodowana przez gen MPO (Gene ID 4353) u człowieka. Mieloperoksydaza/MPO jest białkiem hemowym syntetyzowanym podczas różnicowania mieloidalnego, które stanowi główny składnik granulek azurofilnych neutrofili. Wytwarzana jako jednołańcuchowy prekursor o wielkości 745 a.a. z sekwencją peptydu sygnałowego (a.a. 1-48), mieloperoksydaza jest następnie rozszczepiana na łańcuch lekki (a.a. 165-278) i łańcuch ciężki (a.a. 279-745). Dojrzała mieloperoksydaza jest tetramerem składającym się z 2 łańcuchów lekkich i 2 łańcuchów ciężkich. MPO katalizuje utlenianie zależne od nadtlenku wodoru i tworzenie kwasu podchlorawego, który ma kluczowe znaczenie dla aktywności mikrobójczej netrofili.
Specyficzność
Sekwencja immunogenu jest obecna w pro-fom i dojrzałych formach mieloperoksydazy (bez a.a. 1-48, a.a. 1-154 lub a.a. 1-164), jak również w rozszczepionym łańcuchu ciężkim (a.a. 279-745), ale nie w łańcuchu lekkim (a.a. 165-278).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji w regionie łańcucha ciężkiego ludzkiej mieloperoksydazy.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność mieloperoksydazy w 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,2% Triton X-100-permeabilizowanych komórkach HL-60.
Przeciwciało przeciwko mieloperoksydazie, nr kat. 07-496-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko mieloperoksydazie i zostało przetestowane w cytometrii przepływowej i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected myeloperoxidase heavy chain in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
~92/60 kDa (glikozylowana pro-forma/łańcuch ciężki) zaobserwowano. 83,87/73,85/87,25 kDa (izoforma H17/H14/H7 pro-forma), 78,94/82,32 kDa (izoforma H17/H7 z usuniętym propeptydem a.a. 1-48), 66,45/66,45/69,83 kDa (izoforma H17/H14/H7 z usuniętym propeptydem a.1-154), 65,48/65,48/68,86 kDa (izoforma H17/H7 izoforma H17/H14/H7 z usuniętym a.a. 1-164), 52,51 kDa (łańcuch ciężki; a.a. 279-745). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Powiązanie
Zastępuje: 07-496
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tatiana Reshetnyak et al.
International journal of molecular sciences, 24(11) (2023-06-10)
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) have been implicated in systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) pathogenesis. The myeloperoxidase-deoxyribonucleic acid (MPO-DNA) complex and nucleosomes are serum markers of NETosis. The aim of this study was to assess these NETosis parameters
Leticija Zlatar et al.
Cell death & disease, 15(7), 548-548 (2024-08-01)
Tuberculosis (TB) remains one of the top 10 causes of death worldwide and still poses a serious challenge to public health. Recent attention to neutrophils has uncovered unexplored areas demanding further investigation. Therefore, the aim of this study was to
Hubert Hayden et al.
PloS one, 16(4), e0250265-e0250265 (2021-04-23)
Over the past years, neutrophil extracellular traps (NETs) were shown to contribute to states of acute and chronic inflammatory disease. They are composed of expelled chromatin and decorated by neutrophil-derived proteins. Therefore, the analysis of DNA complexes with myeloperoxidase (MPO)
Cristina de Diego et al.
Respiratory research, 25(1), 48-48 (2024-01-20)
Neutrophil extracellular traps (NETs) have repeatedly been related to COVID-19 severity and mortality. However, there is no consensus on their quantification, and there are scarce data on their evolution during the disease. We studied circulating NET markers in patients with
Tina Uroda et al.
Nature protocols, 15(6), 2107-2139 (2020-05-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are recently discovered transcripts that regulate vital cellular processes, such as cellular differentiation and DNA replication, and are crucially connected to diseases. Although the 3D structures of lncRNAs are key determinants of their function, the unprecedented