371806
GTP-14564
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive tricyclic benzofurano-indazolo compound that acts as a potent and specific inhibitor of class III receptor tyrosine kinases.
Synonim(y):
GTP-14564, 1-Phenyl-3-H-8-oxa-2,3-diaza-cyclopenta[a]inden, 3-Phenyl-1H-benzofuro[3,2-c]pyrazole
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H10N2O/c1-2-6-10(7-3-1)13-15-14(17-16-13)11-8-4-5-9-12(11)18-15/h1-9H,(H,16,17)
Klucz InChI
DZQLVVLATXPWBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Class III receptor tyrosine kinases
Opakowanie
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1