Przejdź do
2830-OP
Bromophenol Blue Sodium Salt
OmniPur® Grade, Tracking dye for nucleic acid and protein gels
Synonim(y):
OmniPur® Bromophenol Blue, Sodium Salt, Tetrabromophenol Sulfonphthalein, Sodium Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Sprawdź dostępność w koszyku
388,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H9Br4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.94
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
388,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light red to purple
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(cc3Br)[O-])Br)c2c(cc(cc2Br)O)Br
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(24)6-13(21)17(12)19(18-14(22)7-10(25)8-15(18)23)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19;/h1-8,24-25H;/q;+1/p-1
InChI key
KGANHHDZDYZJEM-UHFFFAOYSA-M
General description
Tracking dye for nucleic acid and protein gels. Suitable for use as a pH indicator or as an lectrophoresis tracking dye for nucleic acids and proteins. Molecular Biology Grade.
Clarity of solution: to pass test
Visual transition (from pH 3.0 to 4.6): Yellow to blue
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8026B5525318744
color
light red to purple
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2830-25GM04055977229967