Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
powder
composition
Dye content, 90%
protein detection level measuring range
10-80 μg
technique(s)
titration: suitable
color
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm, 589 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 90 %, ACS reagent | description - | description Molecular Biology, suitable for electrophoresis | description 0.04 wt. % in H2O |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) titration: suitable |
| color blue, at pH above 4.6 | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition Dye content, 90% | composition - | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromophenol Blue sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?