239835
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, is an immunosuppressant that induces apoptosis in rat thymocytes and in the murine B cell lymphoma cell line, WEH1-231. Induces cardiomyocytes formation from ESCs.
Synonim(y):
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97% dry basis
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
Klucz InChI
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
NOS induced by interlukin-1-α
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hattori, Y., and Naranishi, N. 1995. Cell Immunol.165, 7.
Marumo, T., et al. 1995. Hypertension25, 764.
Crabtree, G.R., and Clipstone, N.A. 1994. Annu. Rev. Biochem.63, 1045.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Montague, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 18877.
Fast, D.J., et al. 1993. J.Interferon Res. 13, 235.
Liu, J. 1993. Trends Pharmacol. Sci. 14, 182.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3686.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3