Przejdź do
30024
Cyclosporin A
97.0-101.5% (on dried basis)
Synonim(y):
Antibiotic S 7481F1, Cyclosporine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H111N11O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1202.61
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3647785
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97.0-101.5% (on dried basis)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Gene Information
human ... PPIA(5478)
General description
Chemical structure: peptide
Application
Cyclosporin A is used for immunosuppressive studies [1][2].
Biochem/physiol Actions
A fungal metabolite possessing potent immunosuppressive properties. It inhibits the T-cell receptor signal transduction pathway via the formation of cyclosporin A−cyclophilin complex that inhibits calcineurin (protein phosphatase 2B). Inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα. Can block cytochrome c release from mitochondria.
Potent immunosuppressant; inhibits nitric oxide synthesis induced by interleukin 1α, lipopolysaccharides and TNFα; blocks cytochrome c release from mitochondria.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.Storage class (TRGS 510): Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32425PHR10921158504
Cyklosporyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1158504
Cyklosporyna
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
97.0-101.5% (on dried basis)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclosporin A
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this product suitable for culture?
    1 answer
    1. This product is not cell culture tested or use-tested. Please consider Product C1832 which is suitability tested; it is use-tested for its ability to inhibit the synthesis (that is, suppress the expression) of Interleukin-2 (IL-2) in cultured Jurkat cells.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What do you use to reconstitute cyclosporine? Ethanol or DMSO?
    1 answer
    1. This product can be reconstituted in the following:
      Dichloromethane: 10 mg/mL
      Ethanol: 10 mg/mL
      DMSO: 50 mg/mL
      Chloroform: 6 mg/mL
      H2O: insoluble
      Solutions may be stored at -20 °C protected from light.