Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 855,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
855,00 zł
Nazwa produktu
Cyclosporin A, from Tolypocladium inflatum, ≥95% (HPLC), solid
biological source
Tolypocladium inflatum
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
acetonitrile: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H]1NC(=O)[C@H]([C@H](O)[C@H](C)C\C=C\C)N(C)C(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C1=O)C(C)C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+/t40-,41+,42-,43+,44+,45+,46+,47+,49+,50+,51+,52-/m1/s1
InChI key
PMATZTZNYRCHOR-CGLBZJNRSA-N
Gene Information
human ... PPIA(5478), PPP3CA(5530), PPP3CB(5532), PPP3CC(5533), PPP3R1(5534), PPP3R2(5535)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form liquid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility dichloromethane: 10 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL, H2O: insoluble, chloroform: 6 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclosporin A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?