Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141, The Cdc42/Rac1 GTPase Inhibitor, ML141 controls the biological activity of Cdc42/Rac1 GTPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C22H21N3O3S/c1-28-19-11-7-17(8-12-19)22-15-21(16-5-3-2-4-6-16)24-25(22)18-9-13-20(14-10-18)29(23,26)27/h2-14,22H,15H2,1H3,(H2,23,26,27)
InChI key
QBNZBMVRFYREHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program [Internet]. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US); 2010-.2010 Feb 27. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK51965/)
Legal Information
Disclaimer
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 217708-25MG | 04055977202366 |