Merck
HPA001562
Sigma-Aldrich
Anti-ATF3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało ATF3 - przeciwciało anty-ATF3 produkowane u królików, Przeciwciało Atf3
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MMLQHPGQVSASEVSASAIVPCLSPPGSLVFEDFANLTPFVKEELRFAIQNKHLCHRMSSALESVTVSDRPLGVSITKAEVAPEEDERKKRRRERNKIAAAKCRNKKKEKTEC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATF3(467)
Opis ogólny
Activating transcription factor 3 (ATF3) gene is mapped to human chromosome 1q32.3. The encoded protein belongs to the cAMP-response element binding (CREB) protein family.
Rabbit polyclonal anti-ATF3 antibody reacts with human activating transcription factor 3.
Immunogen
Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ATF3 antibody produced in rabbit has been used in:
  • western blotting
  • immunofluorescence
  • immunohistochemical staining
  • chromatin immunoprecipitation (ChIP)
Działania biochem./fizjol.
Activating transcription factor 3 (ATF3), a cyclic AMP-dependent transcription factor stimulates transcription by sequestering inhibitory cofactors. ATF3 responds to stress signals and is involved in the regulation of immune and metabolic homeostasis. It helps to prevent chronic inflammation and starvation responses. ATF3 expression is induced in response to eye injury. It serves as a marker for neuronal injury.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Powiązanie
Corresponding Antigen APREST77475
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saisai Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 289(13), 8947-8959 (2014-02-21)
Mutant p53 proteins (mutp53) often acquire oncogenic activities, conferring drug resistance and/or promoting cancer cell migration and invasion. Although it has been well established that such a gain of function is mainly achieved through interaction with transcriptional regulators, thereby modulating
Makoto Edagawa et al.
The Journal of biological chemistry, 289(31), 21544-21561 (2014-06-19)
Death receptor 5 (DR5) is a death domain-containing transmembrane receptor that triggers cell death upon binding to its ligand, TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), and a combination of TRAIL and agents that increase the expression of DR5 is expected to be
Activating transcription factor 3 (ATF3) expression in the neural retina and optic nerve of zebrafish during optic nerve regeneration
Saul KE, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology, 155(2), 172-182 (2010)
Inducible ATF3-NFAT axis aggravates podocyte injury
Zhang H, et al.
Journal of Molecular Medicine, 96(1), 53-64 (2018)
Activating transcription factor 3 attenuates chemokine and cytokine expression in mouse skeletal muscle after exercise and facilitates molecular adaptation to endurance training
Fernandez VR, et al.
Faseb Journal, 31(2), 840-851 (2016)