Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 561,00 zł |
Informacje o tej pozycji
561,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
complies with DIN 19266
potency
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
solubility
1.7 g/L
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca+2].[O-H].[O-H]
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Wodorotlenek wapnia (diwodorotlenek wapnia lub Ca(OH)2) jest referencyjnym roztworem buforowym używanym do kalibracji elektrod pH i instrumentów pH.
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format - | format - | format - |
| mp 550 °C (decomposition) | mp 550 °C (decomposition) | mp 550 °C (decomposition) | mp 550 °C (decomposition) |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| application(s) environmental | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - |
| solubility 1.7 g/L | solubility 1.7 g/L | solubility - | solubility 1.7 g/L |
| pH 12.6 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH 12.6 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH 12.6 (20 °C in H2O, saturated solution) | pH 12.6 (20 °C in H2O, saturated solution) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorotlenek wapnia
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c