Key Documents
1.93692
Supelco
Zinc acetate dihydrate
EMPLURA®
Synonim(y):
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.48 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3