Dokumenty
1.93666
Supelco
Calcium carbonate
(precipitated), EMPLURA®
Synonim(y):
Calcium carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
Beilstein:
8008338
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
Postać
(precipitated)
gęstość
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Klucz InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany