Kluczowe dokumenty
1.93629
Supelco
Trójwodny azotan miedzi(II)
EMPLURA®
Synonim(y):
Copper(II) nitrate trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NO3)2 · 3 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
laboratory grade
linia produktu
EMPLURA®
Formularz
solid
gęstość
2.05 g/cm3 at at 20 °C
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cu+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Klucz InChI
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
1.93629.0521: 500G, Minimalna ilość zamówienia: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3