Kluczowe dokumenty
1.93604
Supelco
Siarczan srebra
EMPLURA®
Synonim(y):
Silver sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
linia produktu
EMPLURA®
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
Klucz InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93604.0026: 25 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3